Learn More
PABPC4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen PABPC4
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14960-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16873894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14960-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Protein phosphatase 2 is one of the four major Ser/Thr phosphatases and is implicated in the negative control of cell growth and division. Protein phosphatase 2 holoenzymes are heterotrimeric proteins composed of a structural subunit A, a catalytic subunit C, and a regulatory subunit B. The regulatory subunit is encoded by a diverse set of genes that have been grouped into the B/PR55, B′/PR61, and B′′/PR72 families. These different regulatory subunits confer distinct enzymatic specificities and intracellular localizations to the holozenzyme. The product of this gene belongs to the B′′ family. The B′′ family has been further divided into subfamilies. The product of this gene belongs to the beta subfamily of regulatory subunit B′′. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
PABPC4
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q13310
230721, 298510, 8761
PABPC4 Fusion Protein Ag6813
Primary
-20°C
PABPC4
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Activated platelet protein 1, APP 1, APP1, iPABP, PABP 4, PABP4, PABPC4, Poly(A) binding protein 4
PABPC4
IgG
Antigen Affinity Chromatography