Learn More
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säule
Artikelnummer. 17887883 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Enthält:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Produktlinie:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Enthält Produktlinie
17887883 1 Stück - -
17817893 1 Stück 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo
17897883 1 Stück 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo
30804779 1 Stück HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus
30804774 1 Stück 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus
30804780 1 Stück 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17887883 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. COLLOLO050NEOB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen.
Erfahren Sie mehr über Ihre Proteomproben mit Thermo Scientific™ μPAC™ Neo HPLC-Säulen. Unsere μPAC Neo-Säulen bieten eine höhere Auflösung als die vorherige Generation μvon PAC-Säulen, damit Sie mittels Chromatographie bei niedrigem Durchfluss die maximale Informationsmenge aus hochkomplexen Proben extrahieren können. Dank der Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Verschraubungen ist die Säuleninstallation einfach und zuverlässig.
Das μPAC Neo-Säulensortiment ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Proteomik-Experimenten, einschließlich schneller markierungsfreier Quantifizierung, umfassender Identifizierung und Einzelzellanalyse.
Leistung und Robustheit – μPAC Neo-Säulen arbeiten bei mäßigem Druck, was längere Flusswege ermöglicht und die Trennleistung und Empfindlichkeit erhöht. Der Betrieb bei niedrigeren Rückdrücken verlängert zudem die Lebensdauer der Säule.
Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule – Das einzigartige mikromaschinelle Herstellungsverfahren unserer μPAC Neo-Linie erzeugt Säulen, die praktisch identisch zueinander sind. Das erhöht die Reproduzierbarkeit von Injektion zu Injektion und von Säule zu Säule, was Ihren Ergebnissen während der gesamten Dauer einer Forschungsstudie ein höheres Maß an Zuverlässigkeit verleiht.
Optimale Flussweg-Anordnung – μPAC Neo-Säulen sind mit einer optimierten Flussweg-Anordnung konzipiert, was heterogene Flusswege überflüssig macht. Die Flussweg-Anordnung der Säulen minimiert die Dispersion im gesamten Trennvorgang, was zu schärferen und intensiveren chromatographischen Peaks führt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flussrate 0,1 bis 0,75 µl/min
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
pH 1,5 bis 7
Porengröße 100 to 300 Å
Porosität 59%
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silikon-Chip
Säulentyp Mikro-Säulenarray
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Beschreibung 50 cm Niedriglast-„PAC™ Neo-HPLC-Säule
Bed Length 50 cm
Bed Width 180 µm
Interpillar Distance 1,25 µm
Pillar Diameter 2,5 µm
Pillar Length 30 µm