Learn More
Molecular Probes™ Pacific Orange™ Succinimidyl Ester, Triethylammonium Salt
Artikelnummer. 10494782
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10494782 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10494782 Lieferant Molecular Probes™ Lieferanten-Nr. P30253
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Pacific Orange™ Succinimidylester, Triethylammonium-Salz
Pacific Orange™ Succinimidylester ist ein violett-anregbarer (405 nm) Farbstoff mit einem Emissionsmaximum bei ∼551 nm. Dies ermöglicht die Verwendung mit anderen violetten anregbaren Fluorophoren wie dem Pacific Blue™ Farbstoff für Multiparameteranalysen mit einer einzigen Anregungsquelle. Die Klasse der Succinimidyl-Ester-Verbindungen bietet die effizienteste und einfachste Reaktionschemie, um einen Farbstoff selektiv mit zugänglichen primären Amingruppen auf Proteinen, modifizierten Nukleinsäuren oder anderen Biomolekülen zu verknüpfen. Succinimidyl-Ester sind ausgezeichnete Reagenzien für die Aminmodifikation, da die kovalenten Bindungen, die sie bilden, so stabil sind wie die Peptidbindungen zur Verknüpfung von Aminosäuren in Proteinen. Der Pacific Orange™ Succinimidylester wird als 1 mg Trockenpulver geliefert und sollte bei ≤ -20 °C trocken und vor Licht geschützt gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Produkttyp Succinimidyll-Ester
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Amin
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester
Marker oder Farbstoff Pacific Orange™
Markertyp Pacific Farbstoffe
Produktlinie Pacific Orange
Emission 551
Anregung 405