Learn More
Scientific Industries SI™ Packung mit 6 Metallklammern für bis zu 12 Röhrchen
Artikelnummer. 10600153
Change view
Click to view available options
Größe:
10 bis 13 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10600153 10 bis 13 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10600153 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041380
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Edelstahl-Klemmplatten-Zubehör lässt sich leicht an Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie und Inkubator Genie befestigen.
  • Packung mit 6 Metallklammern für bis zu 12 Röhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 13 mm.
  • An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Inkubator Genie befestigt werden.
  • An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell Klemmplatte
Menge 6/Pk.
Anschlusstypen Metallklemmen
Typ Klemmplatte aus Metall
Material Edelstahl
Aufnahmevermögen 12 x 10 bis 13 mm Durchmesser Rohre/Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator-Genie.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schütteln und Drehen von Röhrchen und Behältern verschiedener Größe
Beschreibung Packung mit 6 Metallklammern für bis zu 12 Röhrchen
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,39 bis 0,51 in.
Durchmesser (metrisch) 10 bis 13 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 139,7 mm
Größe 10 bis 13 mm Durchmesser
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Form Rechteck
Farbe Silber
Jaw Type Fest