Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ U und M Sortiment Plastikflaschen
Description
- HDPE-Flaschen
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Abmessungen (L x B x H) | 125 x 90.5 x 230 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur langfristigen Lagerung von Proben |
| Enthält | Verschluss |
| Material | Polyethylen |
| Länge (metrisch) | 60 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | –50 bis 80 °C |
| Anzahl pro Packung | 50/Packung |
| Verpackung | Kryobox aus Karton |
| Show More |