Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ U und M Sortiment Plastikflaschen
Beschreibung
- HDPE-Flaschen
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Abmessungen (L x B x H) | 89 x 89 x 176 mm |
| Material | HDPE |
| Verpackung | Karton-Kryobox |
| Menge | 135 |
| Gewicht (metrisch) | 55 g |
| Halsausführung | DIN 80 |
| Volumen bis Rand (metrisch) | 1160 ml |
| Öffnung | Weit |
| Mehr anzeigen |