Learn More
Paeonol-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Paeonol-d3 |
| CAS | 55712-78-2 |
| Summenformel | C9H7D3O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-[2-Hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl]-ethanone, 2'-Hydroxy-4'-methoxy-acetophenone-d3, Peonol-d3, 1-(4-Methoxy-2-hydroxyphenyl)ethanone-d3, 2-Acetyl-5-methoxyphenol-d3, 2-Hydroxy-4-methoxyphenyl Methyl Ketone-d3, 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone-d3, 4-Methoxy-2-hydroxyacetophenone-d3, 4-O-Methylresacetophenone-d3, 4'-Methoxy-2'-hydroxyacetophenone-d3, NSC 401442-d3, Paconol-d3, Paeonolum-d3, Resacetophenone 4-O-Methyl Ether-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | OC1=C(C(C)=O)C=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 169.19 |
| Formelmasse | 169.0818 |