Learn More
Pafuramidine, TRC
Artikelnummer. 30427764
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427764 5 mg
30428269 10 mg
30413487 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427764 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP1338755MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186953-56-0
Summenformel C20H20N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 364.4
Synonym 2,5-Bis(4-amidinophenyl)furan-bis-O-methylamidoxime, 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis[N-methoxybenzenecarboximidamide], 4,4'-(2,5-Furandiyl)bis[N-methoxybenzenecarboximidamide
IUPAC-Name N-methoxy-4-[5-[4-(N-methoxycarbamimidoyl)phenyl]furan-2-yl]benzenecarboximidamide
SMILES CONC(=N)c1ccc(cc1)c2oc(cc2)c3ccc(cc3)C(=N)NOC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pafuramidine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20N4O3/c1-25-23-19(21)15-7-3-13(4-8-15)17-11-12-18(27-17)14-5-9-16(10-6-14)20(22)24-26-2/h3-12H,1-2H3,(H2,21,23)(H2,22,24)
Formelmasse 364.1535