Learn More
SGE™ PAL gasdichte Headspace-Autosamplerspritzen mit fester 56 mm-Nadel
Artikelnummer. 13187876
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
1 ml
2.5 ml
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.47 mm
0,63 mm
0.63 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Außendurchmesser (metrisch) Kanüle unitSize
13187876 2.5 ml 26 G 0.47 mm 1 Stück
12655597 1 ml 23 G 0,63 mm -
13177876 1 ml 26 G 0.47 mm 1 Stück
12857913 2.5 ml 23 G 0.63 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13187876 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 008636
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Betrieb bei höchsten Temperaturen. SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
Betrieb bei höchsten Temperaturen.SGE PAL gasdichte Headspace-Autosampler-Spritzen mit fester 56 mm-Nadel verbessern den Analyseablauf und sind speziell für die Verwendung mit CTC PAL- und LEAP-Autosamplern vorgesehen.
  • Mit Diamond Spritzentechnologie
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Erhöhte Laufruhe
  • Speziell für PAL
  • Bessere Genauigkeit   durch geringere Verschleppung, und kein Risiko einer Kontamination durch Klebstoff
  • Einsatzfähig bis zu 150 °C und verfügen über eine bestromte Kolbenspitze, um eine gasdichte Abdichtung zu gewährleisten
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 2.5MF-CTC-EGT-HS-5.6/0.47H
Volumen (metrisch) 2.5 ml
Länge (metrisch) Kanüle 56 mm
Art der Kanülenspitze Seitliche Öffnung
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, CombiPAL, PAL, LEAP
Anschlusstyp Befestigt