Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palatinosehydrat, +98 %
Catalog Number p-7041744
25.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
343336-76-5
C12H22O11
342.30
MFCD00076094
PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
52994241
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy}oxane-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
343336-76-5
C12H22O11
342.30
MFCD00076094
PVXPPJIGRGXGCY-VVLSOAGWNA-N
6-o-alpha-d-glucopyranosyl-beta-d-fructofuranose, beta-palatinose, beta-f-palatinose, alpha-d-glucopyranose-1->6-beta-d-fructofuranose, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2r,3s,4s,5r-3,4,5-trihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl methoxy oxane-3,4,5-triol
52994241
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4S,5S)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methoxy}oxane-3,4,5-triol
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@@](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palatinose hydrate
Schmelzpunkt 122°C to 124°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 1757215
Merck Index 14,5182
Formelmasse 342.3
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver