Learn More
Paliperidonpalmitat-N-Oxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Paliperidone Palmitate N-Oxide |
| CAS | 1404053-60-6 |
| Summenformel | C39 H57 F N4 O5 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Hexadecanoic acid','3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl hexadecanoate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C39H57FN4O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)48-34-17-16-24-43-38(34)41-29(2)32(39(43)46)23-27-44(47)25-21-30(22-26-44)37-33-20-19-31(40)28-35(33)49-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CC[N+]3([O-])CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45 |
| IUPAC-Name | [3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-benzoxazol-3-yl)-1-oxidopiperidin-1-ium-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl]hexadecanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 680.89 |
| Formelmasse | 680.4313 |