Learn More
Palladium auf 1/8 Zoll-Aluminiumoxid-Pellets, 0.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11926951
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palladium on 1/8-inch alumina pellets
Farbe Grau
Dichte 700g/L (tapped)
Menge 1 kg
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 0.5% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pellets