Learn More
Palladium, 5 % auf Aktivkohlepulver, Standard, reduzierter, saurer Katalysator, nominell 50 % Wasser nass, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349638
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349638 10 g 10 Gramm
11369638 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11349638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044142.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Hydrierung aromatischer und aliphatischer Nitrogruppen, reduktive Alkylierung/Aminierung, Hydrierung aromatischer Carbonyle, Olefine, Nitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Specifications
Chemischer Name oder Material Palladium
Namenshinweis 5% on activated carbon powder, Standard, Reduced, Acidic catalyst, Nominally 50% water wet
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Geruch Odorless