Learn More
Palladium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Schwamm, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10083480
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Grau
Namenshinweis 99.9%
CAS 7440-05-3
Schmelzpunkt 1555.0°C
Siedepunkt 2970.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Summenformel Pd
Strukturformel Pd
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Menge 1 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd]
IUPAC-Name Palladium
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
Formelmasse 106.4
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Feinteiliges poröses Pulver