Learn More
Palladium auf Aktivkohle, 10 % Pd, (50 % nass mit Wasser zur Sicherheit), unreduziert, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10741832
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
7440-05-3, 7732-18-5, 7440-44-0
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
Palladium
[Pd]
7440-05-3, 7732-18-5, 7440-44-0
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
Palladium
[Pd]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palladium on activated carbon
Farbe Schwarz
Strukturformel Pd
Menge 25 g
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Formelmasse 106.42
Reinheit (%) 10% (Pd)
Verpackung Glasflasche
Form Pulver