Learn More
Palladium auf Aktivkohle, 3 % Pd, nicht reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium on activated carbon |
Farbe | Schwarz |
Namenshinweis | 3% Pd |
Menge | 10 g |
Fieser | 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356 |
Merck Index | 15, 7090 |
Formelmasse | 106.42 |
Reinheit (%) | 3% (Pd) |
Verpackung | Glasflasche |
Partikelgröße | Typical particle size distribution: D50: 20 Micron, < 8 Micron: 17%, <16 Micron: 39%, <32 Micron: 67%, <64Micron: 90%, <128 Micron: 99% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Palladium on activated carbon, unreduced
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.