Learn More
Palladiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305889
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11305889 50 x 50 mm 1 Stück
11347197 25 x 25 mm 25 Millimeter
11337197 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011515.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .0.75 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray foil
Dichte 12.02g/cm3 at 20°C
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick