Learn More
Palladiumhydroxid auf Aktivkohle, Pulver, nicht reduziert, 20 % Pd, Feuchtegehalt ca. 60 %, ACROS Organics™
312.00 € - 1346.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 12135-22-7 |
---|---|
Summenformel | PdH2O2 |
Molare Masse (g/mol) | 140.43 |
MDL-Nummer | MFCD00064599 |
InChI-Schlüssel | NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon |
PubChem-CID | 9942167 |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Dihydroxid |
SMILES | [OH-].[OH-].[Pd+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10743201
|
Acros Organics
199620100 |
10g | Glasflasche |
312.00 €
10 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 17 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10002620
|
Acros Organics
199620500 |
50g | Glasflasche |
1346.00 €
50 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 7 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Chemische Identifikatoren
12135-22-7 | |
140.43 | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
9942167 | |
[OH-].[OH-].[Pd+2] |
PdH2O2 | |
MFCD00064599 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
Palladium(2+); Dihydroxid |
Spezifikation
Palladium hydroxide on carbon | |
12135-22-7 | |
Pd(OH)2 | |
16,269 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+); Dihydroxid | |
9942167 | |
Pulver | |
Glasflasche | |
Schwarz |
20% Pd, moisture ca 60% | |
PdH2O2 | |
MFCD00064599 | |
15, 7166 | |
Solubility in water: insoluble | |
[OH-].[OH-].[Pd+2] | |
140.43 | |
140.43 | |
19 to 21% (Pd, on dry basis) | |
45 to 60% | |
10g |