Learn More
Palladium(II)-acetat, 99,9 %, (Metallspurenanalyse), Acros Organics
75.45 € - 369.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 3375-31-3 |
---|---|
Summenformel | C4H6O4Pd |
Molare Masse (g/mol) | 224.51 |
InChI-Schlüssel | YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate |
PubChem-CID | 167845 |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Diacetat |
SMILES | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Pd+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13470817
|
Acros Organics
441390010 |
1g | Glasflasche |
75.45 €
1 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 77 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13488598
|
Acros Organics
441390050 |
5 g | Glasflasche |
369.00 €
5 Gramm |
Auf Lager, versandfertig: 73 | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
3375-31-3 | |
224.51 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
Palladium(2+); Diacetat |
C4H6O4Pd | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
167845 | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Pd+2] |
Spezifikation
Palladium(II) Acetate | |
46.9 to 48.5% (Pd) | |
(CH3CO2)2Pd | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
Palladium(2+); Diacetat | |
167845 | |
99.9% | |
Glasflasche | |
1000ppm max | |
1g |
3375-31-3 | |
C4H6O4Pd | |
15,7092 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,methylene dichloride,,chloroform,acetonitrile and diethylether,insoluble in alcohols | |
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Pd+2] | |
224.51 | |
224.51 | |
Spurenmetallbasis | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols | |
205.0°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Palladium(II) acetate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.