Learn More
Palladium(II)-Nitrathydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 39 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407687
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
207596-32-5
N2O6Pd
230.43
MFCD00011169
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
24932
Palladium(2+);Dinitrat
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
207596-32-5
N2O6Pd
230.43
MFCD00011169
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
24932
Palladium(2+);Dinitrat
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palladium(II) nitrate hydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis), Pd 39 % min.
Strukturformel Pd(NO3)2·xH2O
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,6992
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute nitric acid.
Formelmasse 230.43 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.8%
Empfindlichkeit Hygroscopic