Learn More
Palladium(II)-Sulfat, Lösung, Pd 6 % Gew./Gew. (endlos Pd)
Artikelnummer. 11400300
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400300 1 g 1 Gramm
11490290 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400300 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012622.NH
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13566-03-5
Summenformel O4PdS
Molekulargewicht (g/mol) 202.48
MDL-Nummer MFCD00011173
InChI-Schlüssel RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii sulfate, palladium sulfate, palladium 2+ sulfate, palladium sulphate, palladous sulfate, palladium monosulfate, palladium sulfate pdso4, sulfuric acid, palladium salt, acmc-20ajzn, pdso4
PubChem CID 166846
IUPAC-Name Palladium(2+);Sulfat
SMILES [Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) sulfate
Farbe Rot bis braun
Namenshinweis Solution
Strukturformel PdSO4
UN-Nummer UN3264
Konzentration Pd 6% w/w (cont. Pd)
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 202.48 (Anhydrous)
Menge 1 g
Physikalische Form Flüssig