Learn More
Palladiumpulver, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
5 x 5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Farbe | Schwarz-grau |
Aussehen | Dark gray/black powder |
Dichte | 12.02g/cm3 at 20°C |
Prozentgehaltsbereich | 99.995% (Metals basis) |
Menge | 1 g |
Netzgröße | -22 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | Pulver |