Learn More
Alfa Aesar™ Palladium-Silberfolie, 0.05 mm (0.002 Zoll) Dicke, 99.9 % (Metallbasis ohne Pt)
Marke: Alfa Aesar™ 042682.FI
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Pd:Ag; 75:25 wt% | |
≈0.36g/25x25mm | |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
MFCD02091738 | |
Folie |
Palladium Silver foil | |
50 x 50mm | |
(Metallbasis ohne Pt) | |
Odorless | |
99.9% |