Learn More
Palladium-Standard: Pd @ 10000 μg/ml in 10% HNO3
Artikelnummer. 30314065
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314065 500 mL
30311182 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30314065 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTPDN500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
CAS 5-3-7440
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Palladium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Pd
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P, SFP 1001 P
InChI-Formel InChI=1 S/Pd
Lösungstyp Single Solution
SMILES [Pd]
Element Pd
IUPAC-Name Palladium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
Menge 500 mL
Formelmasse 105.9035