Learn More
Palladium-Standard: Pd @ 10000 μg/ml in 20%iger HCl, VHG™
Artikelnummer. 17980626
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17980626 250 mL 250 Milliliter
17924296 500 mL 500 Milliliter
17970906 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17980626 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGTPDH250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Palladium-Standard: Pd @ 10000 μg/ml in 20%iger HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
CAS 5-3-7440
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Palladium
Summenformel Pd
Konzentration 10000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
InChI-Formel InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
IUPAC-Name Palladium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
Menge 250 mL
Formelmasse 105.9035 g/mol