Learn More
Palladiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver gray wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 1 m |
Geruch | Odorless |
Form | Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser |