Learn More
Palladiumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048585
127.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-05-3
Pd
106.42
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
23938
CHEBI:33363
palladium
[Pd]
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palladium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 m
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.6g/m
Form Draht