Learn More
Palladiumdraht, 1 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351358
Change view
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351358 10 cm 10 Zentimeter
11331358 50 cm 50 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010280.BS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .9.44 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-3-7440
Summenformel Pd
Molekulargewicht (g/mol) 106.42
MDL-Nummer MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
InChI-Schlüssel KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
PubChem CID 23938
ChEBI CHEBI:33363
IUPAC-Name Palladium
SMILES [Pd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Menge 10 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser