missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Palmitelaidinsäure, >99%, MP Biomedicals™

Catalog Number p-4405175
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
61-25-6
C20H22ClNO4
375.849
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Papaverinhydrochlorid, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
6084
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinolin;hydrochlorid
COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
61-25-6
C20H22ClNO4
375.849
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Papaverinhydrochlorid, cardiospan, cardoverina, dispamil, drapavel, forpavin, papalease, papaversan, pavatest, paverolan
6084
1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxyisoquinolin;hydrochlorid
COC1=C(C=C(C=C1)CC2=NC=CC3=CC(=C(C=C32)OC)OC)OC.Cl
Chemischer Name oder Material Palmitolsäure
Farbe Farblos
Dichte 0.895 g/ml bei 20 °C
Prozentgehaltsbereich ≥ 99 %
Menge 1 g
Formelmasse 254.4
Reinheit (%) > 99 %
Physikalische Form Gefrorene Lösung
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: palmitoleic acid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'