Learn More
Thermo Scientific Chemicals Palmitolsäure, 99 %
Catalog Number p-3758627
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
373-49-9
C16H30O2
254.41
MFCD00004437
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
445638
CHEBI:28716
(9Z)-hexadec-9-enoic acid
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
373-49-9
C16H30O2
254.41
MFCD00004437
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
palmitoleic acid, cis-9-hexadecenoic acid, z-hexadec-9-enoic acid, 9-cis-hexadecenoic acid, zoomaric acid, z-9-hexadecenoic acid, 9z-hexadecenoic acid, palmitolinoleic acid, cis-palmitoleic acid, zoomeric acid
445638
CHEBI:28716
(9Z)-hexadec-9-enoic acid
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Palmitoleic acid
Schmelzpunkt 0.5°C
Dichte 0.8940g/mL
Siedepunkt 162.0°C (0.6 mmHg)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4570 to 1.4590
Menge 250 mg
Relative Dichte 0.894
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 254.41
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Palmitoleic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.