Learn More
Palmitoylchlorid, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 304295000
Weitere Details : CAS : 112-67-4 Netto-Gewicht : 0.50250kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 500mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10013690
  • 184.40 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab
13-11-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
112-67-4
274.88
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
8206
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
C16H31ClO
MFCD00000742
palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
Hexadecanylchlorid
Spezifikation
1% max. (as palmitic acid)
0.9000g/mL
Authentic
1.4510 to 1.4530
199.0°C (2.0 mmHg)
9.0°C to 14.0°C
98%
97.5% min. (GC)
CH3(CH2)14COCl
02, 374
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
274.88
274.88
98%
Palmitoyl chloride
160°C
Glasflasche
0.9
Nicht ausgewiesen
500mL
112-67-4
C16H31ClO
MFCD00000742
palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Hexadecanylchlorid
8206
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation