Learn More
Palmitoyl Disulfide, TRC
Artikelnummer. 30415685
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415685 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415685 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15691350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13979-05-0
Summenformel C32H62O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 542.96
Synonym Bis(1-oxohexadecyl) Disulfide
IUPAC-Name S-hexadecanoylsulfanyl hexadecanethioate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SSC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoyl Disulfide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C32H62O2S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(33)35-36-32(34)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Formelmasse 542.4191