Learn More
Tocris Bioscience™ Palmitoylethanolamide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054952
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18054952 10 mg 10 Milligramm
18095762 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054952 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 0879/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective GPR55 agonist. FAAH and PAA substrate
Endogenous lipid that acts as a selective GPR55 agonist (EC50 values are 4, 19 800 and > 30 000 nM at GPR55, CB2 and CB1 receptors respectively). Substrate for fatty acid amide hydrolase (FAAH) and PEA-preferring acid amidase (PAA) and exhibits antinociceptive and anticonvulsant in vivo. Directly activates PPARα (EC50 = 3 μM) producing robust anti-inflammatory actions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-31-0
Summenformel C18H37NO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoylethanolamide
Menge 10 mg
Formelmasse 299.5
Reinheit >98%
Molekulargewicht 299.499