Learn More
Palmitoylethanolamide, TRC
Artikelnummer. 30005112
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30005112 10 mg 10 Milligramm
30004167 50 mg 50 Milligramm
30010519 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30005112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP15508010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-31-0
Summenformel C18H37NO2
Molekulargewicht (g/mol) 299.49
Synonym (Hydroxyethyl)palmitamide, 2-(Palmitoylamino)ethanol, 2-Palmitamidoethanol, AM 3112, Impulsin, Loramine P 256, Mackpeart DR 14V, N-(2-Hydroxyethyl)hexadecanamide, N-(2-Hydroxyethyl)palmitamide, N-Hexadecanoylethanolamine, N-Palmitoylethanolamine, NSC 23320, Palmidrol, Palmitic Acid Monoethanolamide, Palmitic Monoethanolamide
IUPAC-Name N-(2-hydroxyethyl)hexadecanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palmitoyl Ethanolamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)19-16-17-20/h20H,2-17H2,1H3,(H,19,21)
Formelmasse 299.2824
Reinheit (%) >95%