Learn More
Palovarotene, TRC
Artikelnummer. 30422665
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30422665 100 mg
30426669 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP165900100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 410528-02-8
Summenformel C27 H30 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 414.54
Synonym Benzoic acid, 4-[(1E)-2-[5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]-, 4-[(1E)-2-[5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]benzoic acid, Palovarotene, R 667, Ro 3300074
IUPAC-Name 4-[(E)-2-[5,5,8,8-tetramethyl-3-(pyrazol-1-ylmethyl)-6,7-dihydronaphthalen-2-yl]ethenyl]benzoic acid
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(\C=C\c3ccc(cc3)C(=O)O)c(Cn4cccn4)cc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palovarotene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C27H30N2O2/c1-26(2)12-13-27(3,4)24-17-22(18-29-15-5-14-28-29)21(16-23(24)26)11-8-19-6-9-20(10-7-19)25(30)31/h5-11,14-17H,12-13,18H2,1-4H3,(H,30,31)/b11-8+
Formelmasse 414.2307