missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Pancreatic Lipase Antibody (PNLIP/8916) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30061633 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30061633 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30061633 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326994V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Pancreatic Lipase Monoclonal antibody specifically detects Pancreatic Lipase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pancreatic Lipase
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon PNLIP/8916
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.1.1.21, EC 3.1.1.3, pancreatic lipasepancreatic triacylglycerol lipase, PL, PTL, triacylglycerol acylhydrolase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa 1-200) of human Pancreatic Lipase protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5406
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.