missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Panidazol, LoGiCal

Artikelnummer. 30460867
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460867 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460867 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3168.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Panidazole
CAS 13752-33-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Panidazole
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C11 H12 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-, Pyridine, 4-[2-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]- (8CI), 2-Methyl-5-nitro-1-[2-(4-pyridyl)ethyl]imidazole, Panidazole
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N4O2/c1-9-13-8-11(15(16)17)14(9)7-4-10-2-5-12-6-3-10/h2-3,5-6,8H,4,7H2,1H3
Lösungstyp Neat
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCc2ccncc2
IUPAC-Name 4-[2-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)ethyl]pyridin
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
Menge 5 mg
Formelmasse 232.096 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.