Learn More
MilliporeSigma™ Papanicolaou's solution 1a Harris Hematoxylin Solution
For cytological cancer and cycle diagnosis
Marke: MilliporeSigma™ 1.09253.0500
Weitere Details : CAS : 107-21-1 Netto-Gewicht : 0.52000kg
Beschreibung
- Provides good nucleic staining in 2 to 3 min.
- Nuclei are stained blue, dark violet to black
Spezifikation
Plastic Bottle | |
1L | |
15° to 25°C |
Sicherheit und Handhabung
- Papanicolaou's solution 1a Harris' hematoxylin solution for cytological cancer and cycle diagnosis
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethylene glycol