Learn More
Papaveroxine, TRC
Artikelnummer. 30409910
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30409910 100 mg -
30416124 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30409910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP190520100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106982-92-7
Summenformel C22H25NO7
Molekulargewicht (g/mol) 415.44
Synonym 6-[(S)-Hydroxy[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde, [S-(R*,S*)]-6-[hydroxy(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde
IUPAC-Name 6-[(S)-hydroxy-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl]-2,3-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COc1ccc([C@H](O)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(OC)c23)c(C=O)c1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Papaveroxine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25NO7/c1-23-8-7-12-9-16-21(30-11-29-16)22(28-4)17(12)18(23)19(25)13-5-6-15(26-2)20(27-3)14(13)10-24/h5-6,9-10,18-19,25H,7-8,11H2,1-4H3/t18-,19+/m1/s1
Formelmasse 415.1631