Learn More
PAPOLA Recombinant Protein, Abnova
Marke:  Abnova H00010914-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185842
  • 310.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH00927
Solution
10914
PAPOLA (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PAPOLA
Human
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
57.09
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MPFPVTTQGSQQTQPPQKHYGITSPISLAAPKETDCVLTQKLIETLKPFGVFEEEEELQRRILILGKLNNLVKEWIREISESKNLPQSVIENVGGKIFTFGSYRLGVHTKGADIDALCVAPRHVDRSDFFTSFYDKLKLQEEVKDLRAVEEAFVPVIKLCFDGIEIDILFARLALQTIPEDLDLRDDSLLKNLDIRCIRSLNGCRVTDEILHLVPNIDNFRLTLRAIKLWAKRHNIYSNILGFLGGVSWAMLVARTCQLYPNAIASTLVHKFFLVFSKWYVFRLY
MGC5378|PAP
PAPOLA