Learn More
PAPOLG Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18458422 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18458422 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18458422 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP130061AF750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
PAPOLG Polyclonal antibody specifically detects PAPOLG in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen PAPOLG
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 2.7.7.19, FLJ11805, FLJ12972, FLJ13482, FLJ14187, MGC133307, MGC133308, neo-PAP, Neo-poly(A) polymerase, nuclear poly(A) polymerase gamma, PAP2, PAPG, PAP-gamma, poly(A) polymerase gamma, Polynucleotide adenylyltransferase gamma, SRP RNA 3' adenylating enzyme/pap2, SRP RNA 3'-adenylating enzyme
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen maps to a region between residue 686 and 736 of human poly(A) polymerase gamma using the numbering given in entry NP_075045.2
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64895
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG