Learn More
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073360
48.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
8042-47-5
C16H10N2Na2O7S2
452.363
131611
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
9566064
Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(phenylhydrazinyliden)naphthalen-1,3-disulfonat
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Paraffinflüssigkeit, Pure, Water White, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -9°C
Siedepunkt 310°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdichte >2 at 101kPa
Viskosität >19 St (40°C)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.