Learn More
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und SingleDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
Marke:  Memmert™ UN110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 81.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12686987
  • 2035.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UN.
  • Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
  • Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
  • Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
  • Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY – adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
Spezifikation
Ca. 3,8 cu.ft.
Edelstahl (304/1,4301)
Natürliche Luftzirkulation
108 l
Heizofen
Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche
Edelstahl
Gehäuse UN110
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ)
Edelstahl
Bis zu 99,9 °C“ 0,1 / ab 100 °C: 0,5
3 Jahre
584 mm
745 mm
18,9 in.
480 mm
400 mm
74 kg
115/230 VV
CE, cUL, DVE, EAC, GS
SingleDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Anzahl der Gitter:5
20°bis 300 °C
1 hochauflösendes TFT-Farbdisplay (SingleDISPLAY)
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
20 kg
5
Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
400 x 560 x 480 mm
22 in.
560 mm
864 mm
584 mm
99 kg
115/230 V, 50/60 Hz
50/60 Hz
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen