Learn More
Paraxanthin-d3, TRC
Artikelnummer. 30420970
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420970 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30420970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP19250310MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraxanthine 7-methyl-d3
CAS 65566-70-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 2H3 H5 N4 O2
Menge 10 mg
Synonym 1H-Purine-2,6-dione','3,7-dihydro-1-methyl-7-(methyl-d3)-, Paraxanthine-7-(methyl-d3)
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1cnc2NC(=O)N(C)C(=O)c12
IUPAC-Name 1-Methyl-7-(Trideuteriomethyl)-3H-purin-2,6-dion
Molekulargewicht (g/mol) 183.18
Formelmasse 183.0836
Reinheit (%) >95