missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PARD6A Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18218883 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mg
Packungsgröße:
0.20 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18218883 0.2 mg 0.20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18218883 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP141128

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

PARD6A Polyclonal specifically detects PARD6A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PARD6A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100-1:1 000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Zusammensetzung Antiserum with No Preservative
Gen-Alias PAR-6, PAR-6 alpha, par-6 partitioning defective 6 homolog alpha (C. elegans), PAR6A, PAR6alpha, PAR-6Apar-6 (partitioning defective 6, C.elegans) homolog alpha, PAR6C, partitioning defective 6 homolog alpha, partitioning defective-6 homolog alpha, partitioning-defective protein 6, Tax interaction protein 40, TAX40, Tax-interacting protein 40, TIP-40PAR6
Gensymbole PARD6A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide derived from Nter domain of human PAR6 protein
Reinigungsverfahren Unpurified
Menge 0.2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 50855
Testspezifität Antiserum reacts specifically with human 38 kDa protein
Rekonstitution Reconstitute with 0.2 ml distilled water.
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Antisera
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.