Learn More
Draeger Safety™ Partikelfilter
Reinigen Sie die Atemluft auf kostengünstige und wirksame Weise von Kontaminanten. Dräger™ Partikelfilter sind für alle Halb- und Vollmasken auf dem Markt geeignet, die über Verbindungsstücke nach EN 148-1 verfügen.
Marke: Draeger Safety™ 6732974
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hohe Anwendersicherheit
- Individuell für optimalen Schutz der ungebrauchten Filter verpackt
- 12 Jahre Lagerfähigkeit nach dem Herstellungsdatum
- CE-zugelassen
Spezifikation
1140 P3 R | |
EN 141:2000, EN 14387, EN 143:2000, EN 371, globale SAI-Zulassung | |
Därger X-plore™ Rd40 | |
Därger X-plore™ 7500 |