Learn More
Parker domnick hunter™ TROCKNUNGSKARTUSCHE ALTE BANDBREIT BANDBREIT
Enthält eine Kombination aus weißen Trockenmittelperlen und orangefarbenen Indikatorperlen, die bei Sättigung transparent werden
Marke:  Parker domnick hunter™ 604970050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 12517005
  • 404.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Enthält eine Kombination aus weißen Trockenmittelperlen und orangefarbenen Indikatorperlen, die bei Sättigung transparent werden
  • Die Einwegkartusche kann nicht wärmeregeneriert werden
  • Vakuumversiegelung in Aluminiumfolie
  • Passend für alle Modelle des Domnick Hunter™ UHP Wasserstoffgenerators
Spezifikation
Spezifikation
Kombination aus weißen Trockenmittelperlen und orangefarbenen Indikatorperlen, die bei Sättigung transparent werden
Wasserstoffgasgeneratoren uhp-20h, uhp-40h und uhp-60h
Exsikkatorkartusche
Wasserstoffgasgeneratoren uhp-20h, uhp-40h und uhp-60h