Learn More
Parker domnick hunter™ Nullluft-Generatoren
Beschreibung
Ideal für GC-FID, Emissionsanalysatoren und andere Gaschromatographie-Anwendungen mit NPD und FPD, die völlig von Öl, Wasser und Partikeln freie Nullluft benötigen. Sorgen Sie für konsistente, flache GC-Basislinien, und reduzieren Sie den Reinigungsaufwand bei FIDs.
- Dreistufige wandmontierte oder Auftisch-Generatoren verwenden einen 1 μm-Koaleszenzfilter mit Oil-X™Plus Technologie zur Entfernung von Öl, Wasser und Partikeln. Ein beheizter Platinkatalysator wandelt Kohlenwasserstoffe, einschließlich Methan, zu Kohlendioxid und Wasser um. Dann erfolgt ein endgültiger Durchlauf durch einen hocheffizienten Oil-XPlus 0.01 μm-Partikelfilter
- Bei einer Kohlenwasserstoffkonzentration von weniger als 10 ppm (Methan) am Einlass kann eine Gesamtkohlenwasserstoffkonzentration von <0.1 ppm (als Methan) erreicht werden.
- Betriebstemperaturbereich von 35° bis 150 °F
- Das geräuschlose Gerät verfügt über einen automatischen Ablass am Einlassfilter. Jedes Filtergehäuse verfügt über eine Anzeige aus grünem Kunststoff, die anzeigt, wenn der durch Öl- und Schmutzkontamination verursachte Anstieg des Differenzdrucks so hoch wird, dass der Filter ersetzen werden muss
- Anschlüsse an Einlass/Auslass: 1/4 Zoll Swagelok™
Compliance
CE-, CSA-, UL-, RoHS-konform
Warranty
Das Druckguss-Filtergehäuse mit Alocrom Korrosionsschutz innen und außen hat eine Garantie von 10 Jahren.
†Modelle für 230 V; 50/60 Hz sind ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific™ Kundenbetreuer.
Specifications
Specifications
| Flussrate | 3500 cc/min |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.