Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ 2-Wege-NC-Ventil für unterschiedliche Medien
Beschreibung
- 2-Wege-NC-Ventil für unterschiedliche Medien
- Spulen sind für Dauerbetrieb ausgelegt und zum Schutz vor Staub und Schmutz vergossen
- Hohe Drehzahl: Die typische Reaktionszeit liegt unter 5 ms
- Maximaler Druck bis 1250 psi
- Hergestellt aus korrosionsbeständigem, passiviertem Edelstahl
- Leckdicht bis 1x 10-7 cc/s/atm Helium
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl (316L), PTFE |
| Zur Verwendung mit | Gase und Flüssigkeiten mit benetzten Materialien |
| Produktlinie | Ventil für mehrere Medien |
| Flussrate | 110 l/min |
| Einlass | 1/16 Zoll A-Lok |
| Maximaler Druck | 1250 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 221 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 105 °C |
| Produkttyp | 2-Wege-NC-Multimediaventil |