Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA-Adapter mit Innengewinde und Überwurfmutter
Eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und geeignet für höhere Drücke als Stecknippelanschlüsse.
Marke:  Cole-Parmer™ 31320-52
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11785489
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit, langlebige PFA-Zusammensetzung.
  • Bei höherem Druck erhalten sie eine dichtere Versiegelung.
  • Hält höheren Drücken stand als Schlauchtüllen.
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erzielen.
Spezifikation
Spezifikation
Adapter mit Gewinde und Überwurfmutter
Ja
1/4 Zoll
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Durchsichtig
Druck x NPT(F)
PFA
1/8 x 1/4 Zoll
1/8 in. FNPT